Få mere at vide
Tetraethylammonium Tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 429-06-1 |
| Smeltepunkt | 365°C to 368°C |
| Molekylær formel | (C2H5)4NBF4 |
| MDL nummer | MFCD00011827 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Tetraethylammonium tetrafluoroborate, Tetraethylammonium tetrafluoroborate |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.06 |
| Grad | Research |