Få mere at vide
Tetraethylammoniumtetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429542
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429542 250 g 250g
11413950 5 g 5g
11419542 50 g 50g
11423950 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11429542 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10211.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 429-06-1 | C8H20BF4N | 217.06 g/mol
Tetraethylammoniumtetrafluorborat bruges som en faseoverførselskatalysator i organisk syntese. Det finder anvendelse som et elektrolytadditiv i den kapillære elektroforetiske adskillelse af polyfenoler, der findes i vindruekerneekstrakter. Det bruges også til at fremstille andre tetrabutylammoniumsalte i vandige opløsninger. Det er involveret i syntesen af ledende poly(thiophener).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetraethylammoniumtetrafluorborat bruges som faseoverførselskatalysator i organisk syntese. Det finder anvendelse som et elektrolytadditiv i den kapillære elektroforetiske adskillelse af polyfenoler, der findes i vindruekerneekstrakter. Det bruges også til at fremstille andre tetrabutylammoniumsalte i vandige opløsninger. Det er involveret i syntesen af ledende poly(thiophener).
Opløselighed Opløseligt i
vand, alkohol og acetonitril.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 429-06-1
Molekylær formel C8H20BF4N
Molekylvægt (g/mol) 217.06
MDL nummer MFCD00011827
InChI nøgle XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylammonium tetrafluoroborate, tetraethylazanium tetrafluoroborate, tetraethylammoniumtetrafluoroborate, acmc-1ago3, ksc238k1t, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, tetrafluoroborate 1-, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tetraethyl ammonium tetrafluoroborate, tetraethylammonium tetra fluoro borate
PubChem CID 2724277
IUPAC navn tetraethylazanium;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 370°C to 380°C (decomposition)
Lineær formel (CH3CH2)4NBF4
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3917638
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and acetonitrile.
Formel vægt 217.06
Procent renhed 99%