Få mere at vide
Tetraethylammoniumtetrafluoroborat, 99%
Beskrivelse
Tetraethylammoniumtetrafluorborat bruges som en faseoverførselskatalysator i organisk syntese. Det finder anvendelse som et elektrolytadditiv i den kapillære elektroforetiske adskillelse af polyfenoler, der findes i vindruekerneekstrakter. Det bruges også til at fremstille andre tetrabutylammoniumsalte i vandige opløsninger. Det er involveret i syntesen af ledende poly(thiophener).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tetraethylammoniumtetrafluorborat bruges som faseoverførselskatalysator i organisk syntese. Det finder anvendelse som et elektrolytadditiv i den kapillære elektroforetiske adskillelse af polyfenoler, der findes i vindruekerneekstrakter. Det bruges også til at fremstille andre tetrabutylammoniumsalte i vandige opløsninger. Det er involveret i syntesen af ledende poly(thiophener).
Opløselighed Opløseligt i
vand, alkohol og acetonitril.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethylammonium tetrafluoroborate |
| Smeltepunkt | 370 °C til 380 °C (dekomponering) |
| Lineær formel | (CH3CH2)4NBF4 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3917638 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, alkohol og acetonitril. |
| Formel vægt | 217.06 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Tetraethylammonium tetrafluoroborate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium tetrafluoroborate