Få mere at vide
Tetraethylammoniumtetrafluoroborat, 99%
Beskrivelse
Tetraethylammoniumtetrafluorborat bruges som en faseoverførselskatalysator i organisk syntese. Det finder anvendelse som et elektrolytadditiv i den kapillære elektroforetiske adskillelse af polyfenoler, der findes i vindruekerneekstrakter. Det bruges også til at fremstille andre tetrabutylammoniumsalte i vandige opløsninger. Det er involveret i syntesen af ledende poly(thiophener).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tetraethylammoniumtetrafluorborat bruges som faseoverførselskatalysator i organisk syntese. Det finder anvendelse som et elektrolytadditiv i den kapillære elektroforetiske adskillelse af polyfenoler, der findes i vindruekerneekstrakter. Det bruges også til at fremstille andre tetrabutylammoniumsalte i vandige opløsninger. Det er involveret i syntesen af ledende poly(thiophener).
Opløselighed Opløseligt i
vand, alkohol og acetonitril.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethylammonium tetrafluoroborate |
| Smeltepunkt | 370 °C til 380 °C (dekomponering) |
| Lineær formel | (CH3CH2)4NBF4 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3917638 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, alkohol og acetonitril. |
| Formel vægt | 217.06 |
| Procent renhed | 99% |