Få mere at vide
Tetraethylammoniumtetrafluoroborat, 99%
Artikelnummer. 10573001 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10573001 25 g Glasflaske 25g
10296890 100 g Glasflaske 100g
10454405 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10573001 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 221610250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00 DKK
    580.61 DKK / 25g
    Spare 39.39 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 429-06-1 | C8H20BF4N | 217,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 429-06-1
Molekylær formel C8H20BF4N
Molekylvægt (g/mol) 217.06
MDL nummer MFCD00011827
InChI nøgle XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylammonium tetrafluoroborate, tetraethylazanium tetrafluoroborate, tetraethylammoniumtetrafluoroborate, acmc-1ago3, ksc238k1t, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, tetrafluoroborate 1-, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tetraethyl ammonium tetrafluoroborate, tetraethylammonium tetra fluoro borate
PubChem CID 2724277
SMIL F[B-](F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt >300 °C
Farve Hvid
Elementær analyse 98,5% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5)4NBF4
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation (4% i acetonitril) Klar til næsten klar farveløs
IUPAC navn tetraethylazanium;tetrafluorborat
Formel vægt 217.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.