Få mere at vide
Tetraethylammoniumperchlorat, 98% (tør vægt), fortsat ca. 10% vand
Artikelnummer. 11325138
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11325138 10 g 10g
11335138 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044062.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2567-83-1 | C8H20ClNO4 | 229,70 g/mol
Tetraethylammoniumperchlorat bruges som støtteelektrolyt ved polarografiske målinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2567-83-1
Molekylær formel C8H20ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 229.70
MDL nummer MFCD00041977
InChI nøgle WGHUNMFFLAMBJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate, tetraethylazanium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate 1:1, ammonium, tetraethyl-, perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, acmc-1ccq7, ksc203k4p, tetraethyl ammonium perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, dry
PubChem CID 2734932
IUPAC navn tetraethylazaniumperchlorat
SMIL [O-][Cl](=O)(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium perchlorate
Smeltepunkt >300°C
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 10 g
FN nummer UN1479
Beilstein 3638093
Opløselighedsinformation Soluble in water,acetone,acetonitrile and dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 229.71
Procent renhed 98%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Contains ≈ 10% water
Fysisk form Wet Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethlammonium perchlorate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i