Få mere at vide
Tetraethylammoniumperchlorat, 0,2 M vandløsning
Artikelnummer. 10483755 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10483755 100 mL Plastflaske 100ml
10350634 500 mL Plastflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10483755 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 379801000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2567-83-1 | C8H20ClNO4 | 229,70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens, faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium perchlorate
CAS 2567-83-1, 7732-18-5
Tæthed 1.0016g/mL
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C8H20ClNO4
MDL nummer MFCD00041977
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 1.0016
Synonym tetraethylammonium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate, tetraethylazanium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate 1:1, ammonium, tetraethyl-, perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, acmc-1ccq7, ksc203k4p, tetraethyl ammonium perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, dry
InChI nøgle WGHUNMFFLAMBJD-UHFFFAOYSA-M
SMIL [O-][Cl](=O)(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
IUPAC navn tetraethylazanium;perchlorat
Molekylvægt (g/mol) 229.70
PubChem CID 2734932
Formel vægt 229.7