Få mere at vide
Tetraethylammonium P-Toluensulfonat, TRC
Artikelnummer. 30418693
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30418693 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30418693 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3037782.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium P-Toluenesulfonate
CAS 733-44-8
Molekylær formel C15H27NO3S
Mængde 2.5 g
Synonym Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','4-methylbenzenesulfonate (1:1) (ACI), Ammonium','tetraethyl-','p-toluenesulfonate (8CI), Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1) (9CI), Tetraethylammonium p-toluenesulfonate (6CI','7CI), Tetraethylammonium p-toluenesulphonate, Tetraethylammonium p-tolylsulfonate, Tetraethylammonium p-tosylate, Tetraethylammonium toluenesulfonate, Tetraethylammonium tosylate, N,N,N-Triethylethanaminium 4-methylbenzenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C8H20N.C7H8O3S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
SMIL CC[N+](CC)(CC)CC.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonat; tetraethylazanium
Molekylvægt (g/mol) 301.45
Formel vægt 301.1712