Få mere at vide
Tetraethylammoniumiodid, 98+%
Beskrivelse
Det er blevet brugt som kilde til tetraethylammoniumioner i farmakologiske og fysiologiske undersøgelser, men bruges også i organisk kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
og fysiologiske undersøgelser, men bruges også i organisk kemisk syntese.
Opløselighed Opløselig i vand næsten
gennemsigtig.
Noter
Lysfølsom og hygroskopisk. Opbevares mørkt og væk fra vand/fugt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethylammonium iodide |
| Smeltepunkt | ∼320 °C (dekomponering) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 3562649 |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, næsten gennemsigtig. |
| Formel vægt | 257.17 |
| Procent renhed | ≥98% |