Få mere at vide
Tetraethylammonium iodide, 98+%
Artikelnummer. 11489353
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489353 50 g 50g
11499353 250 g 250g
11479353 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489353 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11783.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68-05-3 | C8H20IN | 257.16 g/mol
Det er blevet brugt som kilde til tetraethylammoniumioner i farmakologiske og fysiologiske undersøgelser, men bruges også i organisk kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er blevet brugt som kilde til tetraethylammoniumioner i farmakologiske
og fysiologiske undersøgelser, men bruges også i organisk kemisk syntese.
Opløselighed Opløselig i vand næsten
gennemsigtig.
Noter
Lysfølsom og hygroskopisk. Opbevares mørkt og væk fra vand/fugt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-05-3
Molekylær formel C8H20IN
Molekylvægt (g/mol) 257.16
MDL nummer MFCD00011829
InChI nøgle UQFSVBXCNGCBBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium iodide, tetamon iodide, tetramon j, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, iodide, n,n,n-triethylethanaminium iodide, ammonium, tetraethyl-, iodide, teai, tetraethylammoniumiodide, tetraethylazanium iodide, tetraethyl ammonium iodide
PubChem CID 6225
IUPAC navn tetraethylazanium;iodid
SMIL [I-].CC[N+](CC)(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium iodide
Smeltepunkt ∼320°C (decomposition)
Mængde 50 g
Beilstein 3562649
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water almost transparency.
Formel vægt 257.17
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylammonium iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium iodide