Få mere at vide
Tetraethylammoniumhydroxid, TRC
Artikelnummer. 30449531
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30449531 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30449531 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT303805500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium Hydroxide
CAS 77-98-5
Molekylær formel C8H21NO
Mængde 500 mg
Synonym Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','hydroxide (1:1) (ACI), Ammonium','tetraethyl-','hydroxide (8CI), Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','hydroxide (9CI), Tetraethylammonium hydroxide (6CI), EAH 20, TEAH 40W, N,N,N-Triethylethanaminium hydroxide
InChI formel InChI=1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
SMIL [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
IUPAC navn tetraethylazanium; Hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 147.26
Formel vægt 147.1623