Få mere at vide
Tetraethylammoniumhydroxid, 35% w/w aq. soln., Reagenskvalitet
Artikelnummer. 11334668
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334668 500 g 500g
11314668 25 g 25g
11324668 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043023.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147,26 g/mol
Tetraethylammoniumhydroxid er en stærk organisk base og finder anvendelse i fotovoltaiske kemikalier, avanceret keramik, fladskærmskemikalier, selektiv ætsning og transesterificeringskatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-98-5
Molekylær formel C8H21NO
Molekylvægt (g/mol) 147.26
MDL nummer MFCD00009024
InChI nøgle LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
PubChem CID 6509
SMIL [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium hydroxide
Tæthed 1.023 g/mL
Kogepunkt (decomposition)
Lugt Amine-like
Lineær formel (CH3CH2)4NOH
Brydningsindeks 1.404
Mængde 500 g
FN nummer UN3267
Beilstein 3912961
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,9201
Opløselighedsinformation Miscible with water.
IUPAC navn tetraethylazanium;hydroxid
Formel vægt 147.26
Grad Reagens
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 35% w/w aq. soln.
Fysisk form Væske