Få mere at vide
Tetraethylammoniumhydroxid, 25% i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-196663 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10046010
Brand: Thermo Scientific Acros 420290250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium hydroxide
Farve Colorless to Yellow
Navn note 25% in Water
CAS 77-98-5, 7732-18-5
Kogepunkt 102.0°C
Molekylær formel C8H21NO
Lineær formel (C2H5)4NOH
MDL nummer MFCD00009024
Tæthed 1.0200g/mL
Synonym tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
InChI nøgle LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
SMIL [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
IUPAC navn tetraethylazanium;hydroxide
Molekylvægt (g/mol) 147.26
PubChem CID 6509
Formel vægt 147.26
Procent renhed 24 to 26%
Emballage Plastic bottle
Brydningsindeks 1.402
Specifik vægtfylde 1.02
Mængde 25 g
Fysisk form Solution