Få mere at vide
Tetraethylammoniumhydroxid, 25% w/w i methanol
Artikelnummer. 11367178
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367178 250 g 250g
11357178 10 g 10g
11347178 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016328.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147,26 g/mol
Det bruges som en faseoverførselskatalysator, skabelonmidlet syntetiseret af molekylsigte og rengøringsmidler, som et overfladeaktivt middel, der anvendes til anisotropisk ætsning af silicium i termokemolyse, som et basisopløsningsmiddel i udviklingen af sur fotoresist i fotolitografiprocessen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-98-5
Molekylær formel C8H21NO
Molekylvægt (g/mol) 147.26
MDL nummer MFCD00009024
InChI nøgle LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
PubChem CID 6509
IUPAC navn tetraethylazanium;hydroxid
SMIL [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium hydroxide
Tæthed 0.88 g/mL
Kogepunkt (decomposition)
Flammepunkt 16°C (60°F)
Lugt Like alcohol
Brydningsindeks 1.38
Mængde 250 g
FN nummer UN2924
Beilstein 3912961
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,9201
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 147.26
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 25% w/w in methanol
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.