Få mere at vide
Tetraethylammoniumhydroxid, 20 vægtprocent i vand
Artikelnummer. 10743371 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
5 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10743371 1 L Plastflaske 1 L
10092240 250 mL Plastflaske 250ml
10606784 5 L Plastflaske 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10743371 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 176070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2025.00 DKK
    1962.72 DKK / 1 L
    Spare 62.28 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium hydroxide
Navn note 20 wt.% in Water
CAS 77-98-5, 7732-18-5
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 102.0°C
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C8H21NO
Lineær formel (C2H5)4NOH
Brydningsindeks 1.402
MDL nummer MFCD00009024
Mængde 1 L
Merck Index 15, 9346
Specifik vægtfylde 1.02
Synonym tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
InChI nøgle LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
SMIL [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
IUPAC navn tetraethylazanium;hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 147.26
PubChem CID 6509
Formel vægt 147.26
Procent renhed ≥20%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylammonium hydroxide, 10-25% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium hydroxide