Få mere at vide
Tetraethylammoniumhydroxid, 20% aq. soln.
Artikelnummer. 11326736
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326736 500 g 500g
11316736 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03968.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147,26 g/mol
Tetraethylammoniumhydroxid bruges som strukturstyrende midler (SDA'er), i selektiv ætsning, fotovoltaiske kemikalier, avanceret keramik, stærk organisk base, fladskærmskemikalier og transesterificeringskatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Tetraethylammoniumhydroxid bruges som strukturstyrende midler (SDA'er), i selektiv ætsning
, fotovoltaiske kemikalier, avanceret keramik, stærk organisk base, fladskærmskemikalier og transesterificeringskatalysator.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-98-5
Molekylær formel C8H21NO
Molekylvægt (g/mol) 147.26
MDL nummer MFCD00009024
InChI nøgle LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
PubChem CID 6509
IUPAC navn tetraethylazanium;hydroxid
SMIL [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium hydroxide
Tæthed 1.023
Lineær formel (CH3CH2)4NOH
Brydningsindeks 1.373
Mængde 500 g
FN nummer UN3267
Beilstein 3912961
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,9201
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 147.26
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 20% aq. soln.