Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethylammonium hydroxide |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 10% in Water |
| CAS | 77-98-5, 7732-18-5 |
| Kogepunkt | 102.0°C |
| Molekylær formel | C8H21NO |
| Lineær formel | (C2H5)4NOH |
| MDL nummer | MFCD00009024 |
| Tæthed | 1.0200g/mL |
| Merck Index | 15, 9346 |
| Vis mere |