Få mere at vide
Tetraethylammoniumhydroxid, 10% i vand
Artikelnummer. 10016000 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10016000 100 g 100g
10026000 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10016000 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 420281000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00 DKK
    232.65 DKK / 100g
    Spare 33.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium hydroxide
Farve Farveløs
Navn note 10% i vand
CAS 77-98-5, 7732-18-5
Kogepunkt 102,0 °C
Molekylær formel C8H21NO
Lineær formel (C2H5)4NOH
MDL nummer MFCD00009024
Tæthed 1.0200g/mL
Merck Index 15, 9346
Synonym tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
InChI nøgle LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
SMIL [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
IUPAC navn tetraethylazanium;hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 147.26
PubChem CID 6509
Formel vægt 147.26
Procent renhed 9,5 til 10,5 %
Emballage Plastflaske
Brydningsindeks 1.402
Specifik vægtfylde 1.02
Mængde 100 g
Fysisk form Væske