Få mere at vide
Tetraethylammoniumhexafluorfosfat, 98%
Artikelnummer. 11327168
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327168 50 g 50g
11307168 2 g 2g
11317168 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11327168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016256.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 429-07-2 | C8H20F6NP | 275,219 g/mol
Det bruges i vid udstrækning i elektrolytter til elektrokemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 429-07-2
Molekylær formel C8H20F6NP
Molekylvægt (g/mol) 275.219
MDL nummer MFCD00043179
InChI nøgle KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylammonium hexafluorophosphate, ammonium, tetraethyl-, hexafluorophosphate 1-, et4npf6, n,n,n-triethylethanaminium hexafluorophosphate, tetraethylammoniumhexafluorophosphate, tetraethylazanium hexafluorophosphate, tetraethylammonium hexafluorophosphate v, ethanaminium,n,n-triethyl-, hexafluorophosphate 1-, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hexafluorophosphate 1-
PubChem CID 9885
IUPAC navn tetraethylazanium;hexafluorphosphat
SMIL CC[N+](CC)(CC)CC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium hexafluorophosphate
Mængde 50 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol og acetonitril.
Formel vægt 275.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk