Få mere at vide
Tetraethylammonium fluoride hydrate, 98%
Artikelnummer. 10340544 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10340544 5 g Glasflaske 5g
10388730 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10340544 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216660050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98330-04-2 | C8H20FN | 149.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98330-04-2
Molekylær formel C8H20FN
Molekylvægt (g/mol) 149.25
MDL nummer MFCD00149990
InChI nøgle QSUJAUYJBJRLKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium fluoride hydrate, tetraethylammonium hydrate fluoride, tetraethylammoniumfluoridehydrate, acmc-209nvn, et4nf.h2o, tetraethylazanium fluoride hydrate, tetraethyl ammonium fluoride hydrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, fluoride, monohydrate
PubChem CID 16211652
SMIL [F-].CC[N+](CC)(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium fluoride hydrate
Navn note 98%
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5)4NF·xH2O
Mængde 5 g
IUPAC navn tetraethylazanium;fluorid;hydrat
Formel vægt 149.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Adhering Crystals, Crystals or Crystalline Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylammonium fluoride hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.