Få mere at vide
Tetraethylammonium fluoride hydrate, 97%
Artikelnummer. 11490757
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490757 5 g 5g
11400767 25 g 25g
11410767 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23173.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98330-04-2 | C8H20FN | 149.25 g/mol
Tetraethylammoniumfluoridhydrat bruges som katalysator til oxidations-, methylerings- og deutereringsreaktioner af fluor. Det er involveret som et reagens til spaltning af Si-C-bindinger og fungerer også som en faseoverførselskatalysator i syntetisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetraethylammoniumfluoridhydrat bruges som katalysator til oxidations-, methylerings- og deutereringsreaktioner af fluor. Det er involveret som et reagens til spaltning af Si-C-bindinger og fungerer også som en faseoverførselskatalysator i syntetisk kemi.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98330-04-2
Molekylær formel C8H20FN
Molekylvægt (g/mol) 149.25
MDL nummer MFCD00149990
InChI nøgle QSUJAUYJBJRLKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium fluoride hydrate, tetraethylammonium hydrate fluoride, tetraethylammoniumfluoridehydrate, acmc-209nvn, et4nf.h2o, tetraethylazanium fluoride hydrate, tetraethyl ammonium fluoride hydrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, fluoride, monohydrate
PubChem CID 16211652
IUPAC navn tetraethylazanium;fluorid;hydrat
SMIL [F-].CC[N+](CC)(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium fluoride hydrate
Mængde 5 g
Beilstein 4152659
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 149.26 (Anhydrous)
Procent renhed 97%