missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetraethylammonium Cyanide, TRC

Artikelnummer. 30414437
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414437 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414437 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT292715500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium Cyanide
CAS 13435-20-6
Molekylær formel C8H20N.CN
Mængde 500 mg
Synonym N,N,N-Triethylethanaminium Cyanide, Tetraethylammonium Cyanide, N,N,N-triethylethanaminium Hydrocyanic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H20N.CN/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-2/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
SMIL CC[N+](CC)(CC)CC.[C-]#N
IUPAC navn tetraethylazanium;cyanide
Molekylvægt (g/mol) 156.27
Formel vægt 156.1626
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.