Få mere at vide
Tetraethylammonium Cyanide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethylammonium Cyanide |
| CAS | 13435-20-6 |
| Molekylær formel | C8H20N.CN |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N,N,N-Triethylethanaminium Cyanide, Tetraethylammonium Cyanide, N,N,N-triethylethanaminium Hydrocyanic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20N.CN/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-2/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1 |
| SMIL | CC[N+](CC)(CC)CC.[C-]#N |
| IUPAC navn | tetraethylazanium;cyanide |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.27 |
| Formel vægt | 156.1626 |