Få mere at vide
Tetraethylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30427520
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30427520 50 g
1 options
Artikelnummer. 30427520 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29270050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium Chloride
CAS 56-34-8
Molekylær formel C8 H20 N . Cl
Mængde 50 g
Synonym Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','chloride (1:1) (ACI), Ammonium','tetraethyl-','chloride (8CI), Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','chloride (9CI), Tetraethylammonium chloride (6CI','7CI), Etamon chloride, TEA, TEA chloride, TEAC, TEAC 100, TEAC 10W, N,N,N-Triethylethanaminium chloride
InChI formel InChI=1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
IUPAC navn tetraethylazanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 165.7