Få mere at vide
Tetraethylammoniumchlorid
Beskrivelse
Tetraethylammoniumchlorid anvendes som katalysator. Tetraethylammoniumchlorid kan bruges som en kilde til tetraethylammoniumioner til forskellige farmaceutiske undersøgelser og har evnen til at blokere K+-kanaler i forskellige væv. Tetraethylammoniumchlorid kan også blokere overførslen af nerveimpulser over autonome ganglioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tetraethylammoniumchlorid anvendes som katalysator. Tetraethylammoniumchlorid kan bruges som en kilde til tetraethylammoniumioner til forskellige farmaceutiske undersøgelser og har evnen til at blokere K+-kanaler i forskellige væv. Tetraethylammoniumchlorid kan også blokere overførslen af nerveimpulser over autonome ganglioner.
Opløselighed Opløselig i vand, ethanol, chloroform eller
acetone
Bemærkninger
Hygroskopisk, Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Beskyt mod fugt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Håndtag under argon. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethylammonium chloride |
| Farve | Hvid til gul |
| Lineær formel | (CH3CH2)4NCl |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3563247 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,9200 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, ethanol, kloroform eller acetone |
| Formel vægt | 165.71 |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Tetraethylammonium chloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium chloride