Få mere at vide
Tetraethylammoniumchlorid
Artikelnummer. 15404889
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15404889 100 g 100g
15494879 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62507.22
 Begrænset vare
På lager
Faseoverførselskatalysator | CAS: 56-34-8 | C8H20ClN | 165,71 g/mol
Tetraethylammoniumchlorid anvendes som katalysator. Tetraethylammoniumchlorid kan bruges som en kilde til tetraethylammoniumioner til forskellige farmaceutiske undersøgelser og har evnen til at blokere K+-kanaler i forskellige væv. Tetraethylammoniumchlorid kan også blokere overførslen af nerveimpulser over autonome ganglioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetraethylammoniumchlorid anvendes som katalysator. Tetraethylammoniumchlorid kan bruges som en kilde til tetraethylammoniumioner til forskellige farmaceutiske undersøgelser og har evnen til at blokere K+-kanaler i forskellige væv. Tetraethylammoniumchlorid kan også blokere overførslen af nerveimpulser over autonome ganglioner.
Opløselighed Opløselig i vand, ethanol, chloroform eller
acetone
Bemærkninger
Hygroskopisk, Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Beskyt mod fugt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Håndtag under argon. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-34-8
Molekylær formel C8H20ClN
Molekylvægt (g/mol) 165.71
MDL nummer MFCD00149992
InChI nøgle YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium chloride, tetraethyl ammonium chloride, etamon chloride, tea chloride, teac, n,n,n-triethylethanaminium chloride, tetraethylammoniumchloride, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, chloride, tetraethyl-ammonium chloride, unii-8b82z83xnn
PubChem CID 5946
ChEBI CHEBI:78161
IUPAC navn tetraethylazanium;chlorid
SMIL [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium chloride
Farve Hvid til gul
Lineær formel (CH3CH2)4NCl
Mængde 100 g
Beilstein 3563247
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,9200
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol, kloroform eller acetone
Formel vægt 165.71
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylammonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium chloride