Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethylammonium chloride hydrate |
| Navn note | 99% |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 10% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (på tørt stof) (Argentometri) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (C2H5)4NCl·xH2O |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 15, 9345 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tetraethylammonium chloride hydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.