Få mere at vide
Tetraethylammonium chloride hydrate, 98%
Artikelnummer. 11452238
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452238 100 g 100g
11442238 25 g 25g
11462238 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15215.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68696-18-4 | C8H22ClNO | 183.72 g/mol
Tetraethylammoniumchloridmonohydrat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetraethylammoniumchloridmonohydrat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand (1410 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68696-18-4
Molekylær formel C8H22ClNO
Molekylvægt (g/mol) 183.72
MDL nummer MFCD00149992
InChI nøgle CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium chloride hydrate, tetraethylammonium chloride monohydrate, tetraethylazanium chloride hydrate, tetraethylammonium hydrate chloride, c8h20n.cl.h2o, tetraethylammoniumchloride hydrate, tetraethyl ammonium chloride hydrate, tetraethylammonium chloride hydrate, cryst, n,n,n-triethylethanaminium chloride-water 1/1/1, tetraethylammonium chloride, monohydrate
PubChem CID 16211205
IUPAC navn tetraethylazanium;chlorid;hydrat
SMIL CC[N+](CC)(CC)CC.O.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium chloride monohydrate
Smeltepunkt ∼110°C
Tæthed 1.0801
Mængde 100 g
Beilstein 3563247
Merck Index 14,9200
Opløselighedsinformation Soluble in water (1410g/L at 20°C).
Formel vægt 183.72 (165.71 Anhydrous)
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylammonium chloride hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium chloride hydrate