Få mere at vide
R&D Systems™ Tetraethylammonium chloride
Beskrivelse
Non-selective K+ channel blocker.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethylammonium chloride |
| CAS | 56-34-8 |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C8H20ClN |
| Formel vægt | 165.2 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.71 |