Få mere at vide
Tetraethylammoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30414664
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414664 10 g
30416214 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30414664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29220510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium Bromide
CAS 71-91-0
Molekylær formel C8H20BrN
Mængde 10 g
Synonym N,N,N-triethylehanaminium Bromide (1:1), Beparon, Bromethyl, Etambro, Etamon, Etylon, Sympatektoman, TEA bromide, TEAB, TMD 10, Teamon, Tetranium, Tetrylammonium bromide
InChI formel InChI=1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
IUPAC navn tetraethylazanium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 210.16
Formel vægt 209.0779