Få mere at vide
Tetraethylammoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30416234
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30416234 100 g
1 options
Artikelnummer. 30416234 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT292205100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium Bromide
CAS 71-91-0
Molekylær formel C8H20BrN
Mængde 100 g
Synonym N,N,N-triethylehanaminium Bromide (1:1), Beparon, Bromethyl, Etambro, Etamon, Etylon, Sympatektoman, TEA bromide, TEAB, TMD 10, Teamon, Tetranium, Tetrylammonium bromide
InChI formel InChI=1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
IUPAC navn tetraethylazanium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 210.16
Formel vægt 209.0779