Få mere at vide
Tetraethylammonium Bromide, for HPLC, Certified, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10744001 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10744001 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Artikelnummer. 10744001 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/0621/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 285°C
CAS 71-91-0
Farve Cream
pH 6.5
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 25 g
Molekylær formel C8H20BrN
MDL nummer 11825
Synonym tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
InChI nøgle HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
IUPAC navn tetraethylazanium;bromide
Molekylvægt (g/mol) 210.159
PubChem CID 6285
Formel vægt 210.16g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylammonium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.