Få mere at vide
Tetraethylammoniumbromid, 99+%
Artikelnummer. 10676042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10676042 500 g Glasflaske 500g
10114610 50 g Glasflaske 50g
10002960 250 g Glasflaske 250g
11925451 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10676042 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 220715000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00 DKK
    2037.34 DKK / 500g
    Spare 62.66 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 71-91-0 | C8H20BrN | 210,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-91-0
Molekylær formel C8H20BrN
Molekylvægt (g/mol) 210.16
InChI nøgle HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
PubChem CID 6285
IUPAC navn tetraethylazanium;bromid
SMIL CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium bromide
Smeltepunkt 285,0 °C
Farve Hvid til cremet
Tab ved tørring 1,0% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5)4NBr
Mængde 500 g
Beilstein 04,104
Fieser 06,568; 13,46
Merck Index 15,9344
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2795 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: frit opløselig i alkohol, kloroform og acetone, let opløselig i benzen
Formel vægt 210.16
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller