Få mere at vide
Tetraethylammonium bromide, 98%
Artikelnummer. 13408398 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 13408398
Brand: Thermo Scientific Acros 161070050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Faseoverførselskatalysator
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-91-0
Molekylær formel C8H20BrN
Molekylvægt (g/mol) 210.16
MDL nummer MFCD00011825
InChI nøgle HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
PubChem CID 6285
IUPAC navn tetraethylazanium;bromid
SMIL CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium bromide
Navn note 98%
Smeltepunkt 285.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Emballage Plast tromle
Lineær formel (C2H5)4NBr
Mængde 5 kg
Beilstein 04,104
Fieser 06,568; 13,46
Merck Index 15,9344
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2795g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform and acetone,slightly soluble in benzene
Formel vægt 210.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.