Få mere at vide
Tetraethylammoniumbromid, 98%
Beskrivelse
Tetraethylammoniumbromid anvendes som en faseoverførselskatalysator. Det fungerer som en kilde til tetraethylammoniumioner i farmakologiske og fysiologiske undersøgelser. Det er også ansat i organisk kemisk syntese. Det spiller en stor rolle i fremstillingen af tetraethylammoniumsuperoxid fra kaliumsuperoxid til omdannelse af primære alkylhalogenider til dialkylperoxider. Desuden bruges det som en katalysator i oxidationen af organisk sulfid til sulfoxid ved hjælp af o-iodoxybenzoesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tetraethylammoniumbromid anvendes som en faseoverførselskatalysator. Det fungerer som en kilde til tetraethylammoniumioner i farmakologiske og fysiologiske undersøgelser. Det er også ansat i organisk kemisk syntese. Det spiller en stor rolle i fremstillingen af tetraethylammoniumsuperoxid fra kaliumsuperoxid til omdannelse af primære alkylhalogenider til dialkylperoxider. Desuden bruges det som en katalysator i oxidationen af organisk sulfid til sulfoxid ved hjælp af o-iodoxybenzoesyre.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethylammonium bromide |
| Smeltepunkt | ∼285 °C (dekomponering) |
| Tæthed | 1.397 |
| Lugt | Mild |
| Mængde | 5000 g |
| Beilstein | 3563430 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,9199 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 210.16 |
| Vis mere |