Få mere at vide
Tetraethylammoniumbromid, 98%
Artikelnummer. 11424934
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424934 250 g 250g
11414934 1000 g 1000g
11434934 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424934 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13835.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.08 DKK
    336.65 DKK / 250g
    Spare 75.43 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 71-91-0 | C8H20BrN | 210,159 g/mol
Tetraethylammoniumbromid anvendes som en faseoverførselskatalysator. Det fungerer som en kilde til tetraethylammoniumioner i farmakologiske og fysiologiske undersøgelser. Det er også ansat i organisk kemisk syntese. Det spiller en stor rolle i fremstillingen af tetraethylammoniumsuperoxid fra kaliumsuperoxid til omdannelse af primære alkylhalogenider til dialkylperoxider. Desuden bruges det som en katalysator i oxidationen af organisk sulfid til sulfoxid ved hjælp af o-iodoxybenzoesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetraethylammoniumbromid anvendes som en faseoverførselskatalysator. Det fungerer som en kilde til tetraethylammoniumioner i farmakologiske og fysiologiske undersøgelser. Det er også ansat i organisk kemisk syntese. Det spiller en stor rolle i fremstillingen af tetraethylammoniumsuperoxid fra kaliumsuperoxid til omdannelse af primære alkylhalogenider til dialkylperoxider. Desuden bruges det som en katalysator i oxidationen af organisk sulfid til sulfoxid ved hjælp af o-iodoxybenzoesyre.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-91-0
Molekylær formel C8H20BrN
Molekylvægt (g/mol) 210.159
MDL nummer MFCD00011825
InChI nøgle HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
PubChem CID 6285
IUPAC navn tetraethylazanium;bromid
SMIL CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium bromide
Smeltepunkt ∼285 °C (dekomponering)
Tæthed 1.397
Lugt Mild
Mængde 250 g
Beilstein 3563430
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,9199
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 210.16
Procent renhed 98%