Få mere at vide
Tetraethylammonium bromide, 98%
Artikelnummer. 11414934
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11414934
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13835.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 71-91-0 | C8H20BrN | 210.159 g/mol
Tetraethylammoniumbromid anvendes som en faseoverførselskatalysator. Det fungerer som en kilde til tetraethylammoniumioner i farmakologiske og fysiologiske undersøgelser. Det er også ansat i organisk kemisk syntese. Det spiller en stor rolle i fremstillingen af tetraethylammoniumsuperoxid fra kaliumsuperoxid til omdannelse af primære alkylhalogenider til dialkylperoxider. Desuden bruges det som en katalysator i oxidationen af organisk sulfid til sulfoxid ved hjælp af o-iodoxybenzoesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetraethylammoniumbromid anvendes som en faseoverførselskatalysator. Det fungerer som en kilde til tetraethylammoniumioner i farmakologiske og fysiologiske undersøgelser. Det er også ansat i organisk kemisk syntese. Det spiller en stor rolle i fremstillingen af tetraethylammoniumsuperoxid fra kaliumsuperoxid til omdannelse af primære alkylhalogenider til dialkylperoxider. Desuden bruges det som en katalysator i oxidationen af organisk sulfid til sulfoxid ved hjælp af o-iodoxybenzoesyre.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-91-0
Molekylær formel C8H20BrN
Molekylvægt (g/mol) 210.159
MDL nummer MFCD00011825
InChI nøgle HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
PubChem CID 6285
IUPAC navn tetraethylazanium;bromid
SMIL CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium bromide
Smeltepunkt ∼285°C (decomposition)
Tæthed 1.397
Lugt Mild
Mængde 1000 g
Beilstein 3563430
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,9199
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 210.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.