Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethylammonium bromide |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 285,0 °C |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (Argentometri) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | (C2H5)4NBr |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 04,104 |
| Fieser | 06,568; 13,46 |
| Merck Index | 15,9344 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tetraethylammonium bromide
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.