Få mere at vide
Tetraethylammoniumbromid, 98%
Artikelnummer. 10543331 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10543331 1 kg Plastflaske 1kg
10792771 250 g Plastflaske 250g
13408398 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10543331 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 DKK
    992.55 DKK / 1kg
    Spare 32.45 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Faseoverførselskatalysator | CAS: 71-91-0 | C8H20BrN | 210,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-91-0
Molekylær formel C8H20BrN
Molekylvægt (g/mol) 210.16
MDL nummer MFCD00011825
InChI nøgle HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
PubChem CID 6285
IUPAC navn tetraethylazanium;bromid
SMIL CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium bromide
Navn note 98%
Smeltepunkt 285,0 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (Argentometri)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (C2H5)4NBr
Mængde 1 kg
Beilstein 04,104
Fieser 06,568; 13,46
Merck Index 15,9344
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2795 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol, kloroform og acetone, let opløselige i benzen
Formel vægt 210.16
Procent renhed 98%