Få mere at vide
Tetraethylammonium Bromide, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10000360 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10000360 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Artikelnummer. 10000360 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/0620/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 285°C
CAS 71-91-0
Farve Cream
pH 6.5
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel C8H20BrN
MDL nummer 11825
Synonym tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
InChI nøgle HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
IUPAC navn tetraethylazanium;bromide
Molekylvægt (g/mol) 210.159
PubChem CID 6285
Formel vægt 210.16g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Tetraethylammonium bromide
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.