Få mere at vide
Tetraethylammonium Acetate Tetrahydrate, TRC
Artikelnummer. 30410665
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30410665 10 g
1 options
Artikelnummer. 30410665 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29269510G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium Acetate Tetrahydrate
CAS 67533-12-4
Molekylær formel C10H23NO2•4(H2O)
Mængde 10 g
Synonym N','N','N-triethyl-ethanaminium acetate tetrahydrate, Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
InChI formel InChI=1S/C8H20N.C2H4O2.4H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-2(3)4;;;;/h5-8H2,1-4H3;1H3,(H,3,4);4*1H2/q+1;;;;;/p-1
SMIL [O-]C(C)=O.CC[N+](CC)(CC)CC.O.O.O.O
IUPAC navn tetraethylammonium acetate tetrahydrate
Molekylvægt (g/mol) 261.38
Formel vægt 261.21