Få mere at vide
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate, 96%
Artikelnummer. 10656022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10656022 25 g Glasflaske 25g
10491041 100 g Glasflaske 100g
11995441 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10656022 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 194940250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Faseoverførselskatalysator
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67533-12-4
Molekylær formel C10H23NO2·4H2O
Molekylvægt (g/mol) 261.35
InChI nøgle QNOAKQGNSWGYOE-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium acetate tetrahydrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, acetate, tetrahydrate, tetraethylazanium acetate tetrahydrate, tetraethylazanium ethanoate tetrahydrate, acetate ion tetraethylammonium tetrahydrate, ethanaminium,n,n,n-triethyl-,acetate,tetrahydrate
PubChem CID 2724098
IUPAC navn tetraethylazanium;acetat;tetrahydrat
SMIL CC[N+](CC)(CC)CC.CC(=O)[O-].O.O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
Smeltepunkt 40.0°C to 45.0°C
Farve Farveløs til hvid
Flammepunkt 60°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5)4N(O2CCH3)·4H2O
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 261.35
Procent renhed 97+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.