Få mere at vide
Tetraethyl Ranelate, TRC
Artikelnummer. 30427484
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30427484 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30427484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT204555500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetraethyl Ranelate
CAS 58194-26-6
Molekylær formel C20 H26 N2 O8 S
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H26N2O8S/c1-5-27-15(23)9-13-14(10-21)19(31-18(13)20(26)30-8-4)22(11-16(24)28-6-2)12-17(25)29-7-3/h5-9,11-12H2,1-4H3
SMIL CCOC(=O)CN(CC(=O)OCC)c1sc(C(=O)OCC)c(CC(=O)OCC)c1C#N
IUPAC navn ethyl 5-[bis(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino]-4-cyano-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiophene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 454.494
Formel vægt 454.141