missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetraethyl Ranelate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethyl Ranelate |
| CAS | 58194-26-6 |
| Molekylær formel | C20 H26 N2 O8 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N2O8S/c1-5-27-15(23)9-13-14(10-21)19(31-18(13)20(26)30-8-4)22(11-16(24)28-6-2)12-17(25)29-7-3/h5-9,11-12H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CN(CC(=O)OCC)c1sc(C(=O)OCC)c(CC(=O)OCC)c1C#N |
| IUPAC navn | ethyl 5-[bis(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino]-4-cyano-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiophene-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 454.494 |
| Formel vægt | 454.141 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?