missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetraethyl Pyrophosphite, TRC

Artikelnummer. 30412890
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412890 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412890 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT303765100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetraethyl Pyrophosphite
CAS 21646-99-1
Molekylær formel C8H20O5P2
Mængde 100 mg
Synonym Ethyl Pyrophosphite, Pyrophosphorous Acid','Tetraethyl Ester, Tetraethyl Diphosphite, Tetraethyl Pyrophosphite, diethoxyphosphanyl diethyl phosphite, EINECS 244-494-8
InChI formel InChI=1S/C8H20O5P2/c1-5-9-14(10-6-2)13-15(11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
SMIL O(P(OCC)OCC)P(OCC)OCC
IUPAC navn diethoxyphosphanyl diethyl phosphite
Molekylvægt (g/mol) 258.19
Formel vægt 258.08
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.