Få mere at vide
Tetraethylortosilikat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethyl Orthosilicate |
| CAS | 78-10-4 |
| Molekylær formel | C8H20O4Si |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | R-(E,E)]-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMIL | CCO[Si](OCC)(OCC)OCC |
| IUPAC navn | Tetraethylsilikat. |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.33 |
| Formel vægt | 208.1131 |