Få mere at vide
Tetraethylortosilikat, TRC
Artikelnummer. 30426580
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30426580 50 g
1 options
Artikelnummer. 30426580 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29148050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethyl Orthosilicate
CAS 78-10-4
Molekylær formel C8H20O4Si
Mængde 50 g
Synonym R-(E,E)]-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamide
InChI formel InChI=1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
SMIL CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
IUPAC navn Tetraethylsilikat.
Molekylvægt (g/mol) 208.33
Formel vægt 208.1131