Få mere at vide
Tetraethyl ortosilikat, 98%
Artikelnummer. 10679223 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
250ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10679223 250 mL Glasflaske 250ml
10551981 100 mL Glasflaske 100ml
10357570 1 L Glasflaske 1 L
10723084 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15204654 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10679223 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157812500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-10-4
Molekylær formel C8H20O4Si
Molekylvægt (g/mol) 208.33
MDL nummer MFCD00009062
InChI nøgle BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
IUPAC navn tetraethylsilicat
SMIL CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethyl orthosilicate
Smeltepunkt -77,0 °C
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 166,0 °C til 169,0 °C
Flammepunkt 45 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 1% maks. Ethanol (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Si(OC2H5)4
Brydningsindeks 1,3820 til 1,3840
Mængde 250 mL
Beilstein 01,334
Merck Index 15,3903
Specifik vægtfylde 0.94
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: hydrolyse. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, kulbrinter, aromater, estere, ketoner, let opløseligt i benzen
Viskositet 0,75 mPa (20 °C)
Formel vægt 208.33
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethyl orthosilicate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.