Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethyl orthosilicate |
| Smeltepunkt | -77,0 °C |
| Tæthed | 0.9400g/mL |
| Kogepunkt | 166,0 °C til 169,0 °C |
| Flammepunkt | 45 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 1% maks. Ethanol (GC) |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Lineær formel | Si(OC2H5)4 |
| Brydningsindeks | 1,3820 til 1,3840 |
| Show More |
Safety and Handling
- Tetraethyl orthosilicate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H332-Farlig ved indånding.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.