Få mere at vide
Tetraethylmethylidenebisfosfonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethyl Methylidenebisphosphonate |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H22O6P2/c1-5-12-16(10,13-6-2)9-17(11,14-7-3)15-8-4/h5-9H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 288.0892 |